missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H32264.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15464967

  • 82.08 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
20-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1092460-79-1
205.564
IWZFPSVQIDJRAD-UHFFFAOYSA-N
20305072
C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)C(F)(F)F
C8H3ClF3N
MFCD04972703
3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-4-cyanobenzotrifluoride, benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, jrd
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril

Spezifikation

3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
1g
C8H3ClF3N
UN3439
IWZFPSVQIDJRAD-UHFFFAOYSA-N
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
20305072
97%
38°C to 40°C
1092460-79-1
MFCD04972703
3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-4-cyanobenzotrifluoride, benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, jrd
C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)C(F)(F)F
205.564
205.57
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation