missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031255
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1092460-79-1
C8H3ClF3N
205.56
MFCD04972703
IWZFPSVQIDJRAD-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-4-cyanobenzotrifluoride, benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, jrd
20305072
3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
FC(F)(F)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1092460-79-1
C8H3ClF3N
205.56
MFCD04972703
IWZFPSVQIDJRAD-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-4-cyanobenzotrifluoride, benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, jrd
20305072
3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
FC(F)(F)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 205.57
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'