Learn More
3-Chlor-4-(Trifluormethylthio)Anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027050
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
64628-74-6
C7H5ClF3NS
227.63
MFCD00190131
BLOPJEJSRKMVSU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-trifluoromethylthio aniline, 3-chloro-4-trifluoromethyl thio aniline, 3-chloro-4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, benzenamine,3-chloro-4-trifluoromethyl thio, 3-chloro-4-trifluoromethylthio phenylamine, pubchem2950, 3-chloro-4-trifluoromethylthioaniline, 3-chloro-4-trifluoromethylsulfanyl aniline, 3-chloranyl-4-trifluoromethylsulfanyl aniline, 3-chloro-4-trifluoromethylsulfanyl-phenylamine
2736713
3-Chlor-4-(Trifluormethylsulfanyl)anilin
NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C(Cl)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
64628-74-6
C7H5ClF3NS
227.63
MFCD00190131
BLOPJEJSRKMVSU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-trifluoromethylthio aniline, 3-chloro-4-trifluoromethyl thio aniline, 3-chloro-4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, benzenamine,3-chloro-4-trifluoromethyl thio, 3-chloro-4-trifluoromethylthio phenylamine, pubchem2950, 3-chloro-4-trifluoromethylthioaniline, 3-chloro-4-trifluoromethylsulfanyl aniline, 3-chloranyl-4-trifluoromethylsulfanyl aniline, 3-chloro-4-trifluoromethylsulfanyl-phenylamine
2736713
3-Chlor-4-(Trifluormethylsulfanyl)anilin
NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(trifluoromethylthio)aniline
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6314200
Formelmasse 227.64
Reinheit (%) 97%