Learn More
3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30367609
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367609 50 mg 50 Milligramm
30352909 100 mg 100 Milligramm
30364206 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37505850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4068-62-6
Summenformel C7H4O3FCl
Molekulargewicht (g/mol) 190.56
IUPAC-Name 3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClFO3/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
Formelmasse 189.9833