Learn More
3-Chlor-5-Fluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7030569
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
493038-93-0
C8H5ClFN
169.583
MFCD04038259
GWPLYSLPTCBNDL-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-chloro-5-fluorobenzyl cyanide, 3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetonitrile, pubchem4280, ksc494a3d, 3-chloro-5-fluorobenzylcyanide, 2-5-chloro-3-fluorophenyl ethanenitrile
2734836
2-(3-Chlor-5-Fluorphenyl)Acetonitril
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
493038-93-0
C8H5ClFN
169.583
MFCD04038259
GWPLYSLPTCBNDL-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-chloro-5-fluorobenzyl cyanide, 3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetonitrile, pubchem4280, ksc494a3d, 3-chloro-5-fluorobenzylcyanide, 2-5-chloro-3-fluorophenyl ethanenitrile
2734836
2-(3-Chlor-5-Fluorphenyl)Acetonitril
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 169.59
Reinheit (%) 97%