Learn More
3-Chlor-5-hydroxy-2-pentanon (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-Hydroxy-2-pentanone |
| CAS | 13045-13-1 |
| Summenformel | C5 H9 Cl O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-5-hydroxy-2-pentanone, 3-Chloro-4-oxo-1-pentanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(8)5(6)2-3-7/h5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(Cl)CCO |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-5-Hydroxypentan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.577 |
| Formelmasse | 136.029 |