missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Chlor-5-(Pentafluorothio)Benzamid, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33146.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15465947

  • 97.04 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
21-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1240257-35-5
281.625
SCYISRHUJQHNFD-UHFFFAOYSA-N
66523520
C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)C(=O)N
C7H5ClF5NOS
MFCD16652452
3-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 3-chloro-5-pentafluorothio benzamide
3-chlor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzamid

Spezifikation

3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
1240257-35-5
MFCD16652452
SCYISRHUJQHNFD-UHFFFAOYSA-N
3-chlor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzamid
66523520
97%
1g
C7H5ClF5NOS
3-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 3-chloro-5-pentafluorothio benzamide
C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)C(=O)N
281.625
281.63
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation