missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-5-(pentafluorthio)phenol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15466507
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1240257-43-5
C6H4ClF5OS
254.599
MFCD16652456
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-pentafluorosulfur phenol, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenol, 3-chloro-5-pentafluorothio phenol
66523530
3-chlor-5-(pentafluro-$l^{6}-sulfanyl)phenol
C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1240257-43-5
C6H4ClF5OS
254.599
MFCD16652456
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-pentafluorosulfur phenol, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenol, 3-chloro-5-pentafluorothio phenol
66523530
3-chlor-5-(pentafluro-$l^{6}-sulfanyl)phenol
C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)phenol
Menge 1 g
Formelmasse 254.6
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'