missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Chlor-5-(Pentafluorothio)Phenylacetonitril, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33526.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15468515

  • 213.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
20-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1240257-75-3
277.637
WTFFVDFJXLCKCQ-UHFFFAOYSA-N
66523466
C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)CC#N
C8H5ClF5NS
MFCD16652425
3-chloro-5-pentafluorosulfur phenylacetonitrile, 2-3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl acetonitrile, 3-chloro-5-pentafluorothio phenylacetonitrile
2-[3-chlor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]Acetonitril

Spezifikation

3-Chloro-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
1240257-75-3
MFCD16652425
3-chloro-5-pentafluorosulfur phenylacetonitrile, 2-3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl acetonitrile, 3-chloro-5-pentafluorothio phenylacetonitrile
C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)CC#N
277.637
277.64
1g
C8H5ClF5NS
UN3439
WTFFVDFJXLCKCQ-UHFFFAOYSA-N
2-[3-chlor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]Acetonitril
66523466
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation