missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30349039
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349039 100 mg -
30353588 500 mg 500 Milligramm
30365853 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30349039 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC585895100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1781848-13-2
Summenformel C8H6O3FCl
Molekulargewicht (g/mol) 204.58
IUPAC-Name 3-chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
SMILES COc1c(Cl)ccc(F)c1C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 203.9989
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.