Learn More
3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30365853
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365853 50 mg -
30349039 100 mg -
30353588 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58589550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1781848-13-2
Summenformel C8H6O3FCl
Molekulargewicht (g/mol) 204.58
IUPAC-Name 3-chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
SMILES COc1c(Cl)ccc(F)c1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 203.9989