Learn More
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Chlor-alpha-Toluensulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 69°C to 75°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Formelmasse | 225.09 |
| Reinheit (%) | 96% |