Learn More
3-Chlorfenofibrinsäure-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro Fenofibric Acid-d6 |
| CAS | 1346603-07-3 |
| Summenformel | C17H9D6ClO4 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid-d6, LF 406-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-8-6-11(7-9-14)15(19)12-4-3-5-13(18)10-12/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Cl)c2)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 2-[4-(3-Chlorbenzoyl)phenoxy]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 324.79 |
| Formelmasse | 324.1035 |