Learn More
3'-Chloroacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85186
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
99-02-5
C8H7ClO
154.59
MFCD00000593
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
14933
1-(3-Chlorphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
99-02-5
C8H7ClO
154.59
MFCD00000593
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
14933
1-(3-Chlorphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3'-Chloroacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 227°C to 229°C
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5480 to 1.55
Menge 25 g
Beilstein 07, 282
Merck Index 10, 2082
Relative Dichte 1.19
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig