missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is employed as a reactant involved in 1,4-conjugate addition reactions with ethenesulfonamides to form arylethanesulfonamides, Suzuki-Miyaura reactions with dibromotrifluoromethylbenzene, cross-coupling reactions with diazoesters3 or potassium cyanate. It is involved in the synthesis of biarylketones and phthalides and synthesis of inhibitors including PDE4 inhibitors6 among others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reaktionsmittel für 1,4-konjugierte Additionsreaktionen mit Ethensulfonamiden eingesetzt, um Arylethansulfonamide, Suzuki-Miyaura-Reaktionen mit Dibromtrifluormethylbenzol, Kreuzkupplungsreaktionen mit Diazoester3 oder Kaliumcyanat zu bilden. Es ist unter anderem an der Synthese von Biarylketonen und Phthaliden sowie an der Synthese von Inhibitoren wie PDE-4-Hemmern6 beteiligt.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich, löslich in Ether, Tetrahydrofuran, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als Reaktionsmittel für 1,4-konjugierte Additionsreaktionen mit Ethensulfonamiden eingesetzt, um Arylethansulfonamide, Suzuki-Miyaura-Reaktionen mit Dibromtrifluormethylbenzol, Kreuzkupplungsreaktionen mit Diazoester3 oder Kaliumcyanat zu bilden. Es ist unter anderem an der Synthese von Biarylketonen und Phthaliden sowie an der Synthese von Inhibitoren wie PDE-4-Hemmern6 beteiligt.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich, löslich in Ether, Tetrahydrofuran, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 180°C to 185°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2936343 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. soluble in ether,tetrahydrofuran,,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,methanol. |
Formelmasse | 156.38 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'