Learn More
3-Chlorbenzoylchlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzoyl chloride |
Namenshinweis | 99+% |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.3600g/mL |
Siedepunkt | 223.0°C to 225.0°C |
Flammpunkt | 110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Chlorobenzoyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.