Learn More
3-Chlorbenzoylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481628
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481628 1 g 1 Gramm
11491628 5 g 5 Gramm
11401638 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13913.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21667-62-9 | C9H6ClNO | 179.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21667-62-9
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.60
MDL-Nummer MFCD00067891
InChI-Schlüssel IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
IUPAC-Name 3-(3-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 78°C to 83°C
Menge 1 g
Beilstein 2414476
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 98%