Learn More
3-Chlorobenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081182
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
620-20-2
C7H6Cl2
161.025
MFCD00000905
DDGRAFHHXYIQQR-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl benzene, alpha,3-dichlorotoluene, m-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-3-chloromethyl, 3-chlorobenzylchloride, m-chlorbenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl-benzene, toluene, m,.alpha.-dichloro, m,.alpha.-dichlorotoluene
12103
1-Chlor-3-(Chlormethyl)benzol
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CCl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
620-20-2
C7H6Cl2
161.025
MFCD00000905
DDGRAFHHXYIQQR-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl benzene, alpha,3-dichlorotoluene, m-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-3-chloromethyl, 3-chlorobenzylchloride, m-chlorbenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl-benzene, toluene, m,.alpha.-dichloro, m,.alpha.-dichlorotoluene
12103
1-Chlor-3-(Chlormethyl)benzol
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzyl chloride
Dichte 1.27
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.556
Menge 25 g
UN-Nummer UN2235
Beilstein 742266
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) 97%