Learn More
3-(Chlormethyl)-1-methyl-1H-indazol, ≥ 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3174969
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1578-97-8
C9H9ClN2
180.64
MFCD08060497
LYLGQIOTMAQQEB-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl-1-methyl-1h-indazole, 3-chloromethyl-1-methylindazole, 1h-indazole, 3-chloromethyl-1-methyl, 1-methyl-3-chloromethylindazole, 1h-indazole,3-chloromethyl-1-methyl
7537470
3-(chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole
CN1N=C(CCl)C2=CC=CC=C12
1578-97-8
C9H9ClN2
180.64
MFCD08060497
LYLGQIOTMAQQEB-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl-1-methyl-1h-indazole, 3-chloromethyl-1-methylindazole, 1h-indazole, 3-chloromethyl-1-methyl, 1-methyl-3-chloromethylindazole, 1h-indazole,3-chloromethyl-1-methyl
7537470
3-(chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole
CN1N=C(CCl)C2=CC=CC=C12
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.64
Reinheit (%) 97%