Learn More
3-(Chlormethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 196.64 |
Reinheit (%) | 95% |