Learn More
3-(Chloromethyl)-5-Phenyl-1,2,4-Oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698287
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
1201-68-9
C9H7ClN2O
194.618
MFCD00084968
VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
302154
3-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
1201-68-9
C9H7ClN2O
194.618
MFCD00084968
VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
302154
3-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formelmasse 194.62
Reinheit (%) 97%