Learn More
(3 -Chlorphenyl)Methanol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391261
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
873-63-2
C7H7ClO
142.582
ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
70117
(3-Chlorphenyl)methanol
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
873-63-2
C7H7ClO
142.582
ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
70117
(3-Chlorphenyl)methanol
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
Chemischer Name oder Material (3-Chlorophenyl)methanol
Dichte 1.2100g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel ClC6H4CH2OH
Menge 10 g
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 97%