Learn More
3-Chlorphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022766
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1529-41-5
C8H6ClN
151.593
MFCD00001908
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl cyanide, 3-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl acetonitrile, 3-chlorophenylacetonitrile, 3-chlorobenzeneacetonitrile, m-chlorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-chlorophenyl, benzeneacetonitrile, 3-chloro, m-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl ethanenitrile
73722
2-(3-Chlorphenyl)acetonitril
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1529-41-5
C8H6ClN
151.593
MFCD00001908
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzyl cyanide, 3-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl acetonitrile, 3-chlorophenylacetonitrile, 3-chlorobenzeneacetonitrile, m-chlorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-chlorophenyl, benzeneacetonitrile, 3-chloro, m-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl ethanenitrile
73722
2-(3-Chlorphenyl)acetonitril
C1=CC(=CC(=C1)Cl)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 11°C to 13°C
Siedepunkt 134°C to 136°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2042965
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) 99%