missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-90642
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2312-23-4
C6H7ClN2·HCl
179.05
MFCD00012935
CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
75331
(3-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2312-23-4
C6H7ClN2·HCl
179.05
MFCD00012935
CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
75331
(3-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 242°C
Farbe beige oder rosa bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4NHNH2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 15, 424
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 179.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'