Learn More
3-Chlorpropiophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425023
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425023 10 g 10 Gramm
11435023 50 g 50 Gramm
11309499 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12290.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 936-59-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-Chloropropiophenone was used in the asymmetric reduction of (S)-3-chloro-1-phenylpropanol using preheated Candida utilis cells immobilized in calcium alginate gel beads. It was also used in the synthesis of (R)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol via asymmetric reduction using in-situ generated oxazaborolidine catalyst derived from (S)-α,α-diphenylprolinol. It is a precursor of phenyl vinyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chloropropiophenon wurde bei der asymmetrischen Reduktion von (S)-3-Chlor-1-Phenylpropanol mit vorbeheizten Candida utilis-Zellen verwendet, die in Calciumalginat-Gelbeads immobilisiert waren. Es wurde auch bei der Synthese von (R)-3-Chlor-1-Phenyl-1-Propanol mittels asymmetrischer Reduktion mittels in-situ erzeugtem Oxazaborolidin-Katalysator verwendet, der aus (S)-α,α-Diphenylprolinol abgeleitet wurde. Es ist ein Vorläufer von Phenylvinylketon.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936-59-4
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00000990
InChI-Schlüssel KTJRGPZVSKWRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropiophenone, 1-propanone, 3-chloro-1-phenyl, beta-chloropropiophenone, 2-chloroethyl phenyl ketone, 3-chloropropanophenone, 3-chloro-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 3-chloro, 3-chloro-1-phenyl-propan-1-one, .beta.-chloropropiophenone, .omega.-chloropropiophenone
PubChem CID 70295
IUPAC-Name 3-Chlor-1-Phenylpropan-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropiophenone
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Siedepunkt 113°C to 115°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 2043580
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 96%