Learn More
3-Chlorothien[2,3-b]Thiophen-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541020
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
39244-08-1
C7H2ClO2S2
217.66
MFCD01927113
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
4962405
3-chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylate
[O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
39244-08-1
C7H2ClO2S2
217.66
MFCD01927113
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
4962405
3-chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylate
[O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.68
Reinheit (%) 97%