Learn More
3-Chlorthiophen-2-Carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 181.04 |
Reinheit (%) | 97% |