Learn More
3-Chlorotoluol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10656904
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
108-41-8
C7H7Cl
126.58
MFCD00000595
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
7931
1-Chlor-3-Methylbenzol
CC1=CC=CC(Cl)=C1
108-41-8
C7H7Cl
126.58
MFCD00000595
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
7931
1-Chlor-3-Methylbenzol
CC1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chlorotoluene
Schmelzpunkt -48°C
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 291
Merck Index 15, 2175
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 97%
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 160°C to 162°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589nm)
Relative Dichte 1.07
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.