missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Cyano-6,7-dihydro-4-trifluoromethyl-1,5H-cyclopenta-[b]-pyrid-2-one, TRC

Artikelnummer. 30354295
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354295 50 mg 50 Milligramm
30356509 100 mg 100 Milligramm
30355685 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30354295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99926350MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 371967-27-0
Summenformel C10H7N2OF3
Molekulargewicht (g/mol) 228.17
IUPAC-Name 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
SMILES Oc1nc2CCCc2c(c1C#N)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Cyano-6,7-dihydro-4-trifluoromethyl-1,5H-cyclopenta-[b]-pyrid-2-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)8-5-2-1-3-7(5)15-9(16)6(8)4-14/h1-3H2,(H,15,16)
Formelmasse 228.051
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.