Learn More
3-Cyano-6,7-dihydro-4-trifluoromethyl-1,5H-cyclopenta-[b]-pyrid-2-one, TRC
Artikelnummer. 30356509
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356509 100 mg 100 Milligramm
30354295 50 mg 50 Milligramm
30355685 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30356509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC999263100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371967-27-0
Summenformel C10H7N2OF3
Molekulargewicht (g/mol) 228.17
IUPAC-Name 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
SMILES Oc1nc2CCCc2c(c1C#N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-6,7-dihydro-4-trifluoromethyl-1,5H-cyclopenta-[b]-pyrid-2-one
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)8-5-2-1-3-7(5)15-9(16)6(8)4-14/h1-3H2,(H,15,16)
Formelmasse 228.051