Learn More
3-Cyanbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyanobenzoic Acid |
| CAS | 1877-72-1 |
| Summenformel | C8H5NO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-Carboxybenzonitrile, m-Carboxybenzonitrile, m-Cyanobenzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| IUPAC-Name | 3-Cyanobenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.13 |
| Formelmasse | 147.032 |