Learn More
3-Cyanobenzylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyanobenzyl Bromide |
| CAS | 28188-41-2 |
| Summenformel | C8H6BrN |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-Bromomethyl-3-cyanobenzene, 3-(Bromomethyl)benzonitrile, NSC 108298, m-(Bromomethyl)benzonitrile, m-Cyano-α-bromotoluene, m-Cyanobenzyl bromide, α-Bromo-m-tolunitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCC1=CC(C#N)=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 3-(Brommethyl)Benzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.04 |
| Formelmasse | 194.9684 |