Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyanomethyl-4-Fluorobenzenboronsäure Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62632.MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467656
  • 190.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1220219-51-1
3-Cyanomethyl-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Spezifikation
3-Cyanomethyl-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1220219-51-1
261.1
96%
250mg
3-Cyanomethyl-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation