Learn More
3-Cyanophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Cyanophenyl isocyanate serves as a starting reagent in the synthesis of R/S-4-(3-chlorophenylaminocarbonylamino)-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran and 1-(3-cyanophenyl)-3-(2-methoxy-6-pentadecylbenzyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyanophenylisocyanat dient als Ausgangsreagenz bei der Synthese von R/S-4-(3-Chlorphenylaminocarbonylamino)-3,4-Dihydro-2,2-Dimethyl-2-H-1-Benzopyran und1-(3-Cyanophenyl)-3-(2-Methoxy-6-Pentadecylbenzyl)harnstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
3-Cyanophenylisocyanat dient als Ausgangsreagenz bei der Synthese von R/S-4-(3-Chlorphenylaminocarbonylamino)-3,4-Dihydro-2,2-Dimethyl-2-H-1-Benzopyran und1-(3-Cyanophenyl)-3-(2-Methoxy-6-Pentadecylbenzyl)harnstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Cyanophenyl isocyanate |
Schmelzpunkt | 51°C to 54°C |
Geruch | Irritating |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3089117 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 144.13 |
Reinheit (%) | 97% |