Learn More
3-Cyanpyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482627
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482627 100 g 100 Gramm
11492627 500 g 500 Gramm
11402637 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14850.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-54-9
Summenformel C6H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00006372
InChI-Schlüssel GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine, nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, nicotinic acid nitrile, 3-pyridinenitrile, 3-pyridylcarbonitrile, 3-azabenzonitrile, 3-cyjanopirydyna, nitryl kwasu nikotynowego, 3-cyjanopirydyna polish
PubChem CID 79
ChEBI CHEBI:86556
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonitril
SMILES N#CC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopyridine
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Dichte 1.16
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Geruch Pungent
Menge 100 g
Beilstein 107711
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%