Learn More
3-Cyclohexyl-1-Propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10793241 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10793241 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 255880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclohexyl-1-propanol
Namenshinweis 99%
CAS 1124-63-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 223°C
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H18O
Strukturformel C6H11CH2CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4650 to 1.467
MDL-Nummer MFCD00001528
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.91
Synonym cyclohexanepropanol, 3-cyclohexyl-1-propanol, 3-cyclohexylpropanol, unii-kjb3vo906f, kjb3vo906f, cyclohexylpropyl alcohol, 3-hydroxypropylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyl alcohol, acmc-1c5ti
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.06% (20 c)
InChI-Schlüssel CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)CCCO
IUPAC-Name 3-Cyclohexylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
PubChem CID 70763
Viskosität 36.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit