Learn More
3-Cyclohexyl-1-Propin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414517
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414517 1 g 1 Gramm
11424517 5 g 5 Gramm
11434517 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20505.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17715-00-3 | C9H14 | 122.211 g/mol
3-Cyclohexyl-1-propyne, is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce (5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoro-pent-2-enyl)-cyclohexane at the temperature of 40°C. It will need reagents (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O and solvent dimethylformamide with the reaction time of 3 hours. It is also used as organic synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyclohexyl-1-Propin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann verwendet werden, um (5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoro-pent-2-enyl)-Cyclohexan bei einer Temperatur von 40 °C zu produzieren. Es benötigt Reagenzien (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O und Lösungsmittel wie Dimethylformamid mit einer Reaktionszeit von 3 Stunden. Es wird auch als Zwischenprodukte bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17715-00-3
Summenformel C9H14
Molekulargewicht (g/mol) 122.211
MDL-Nummer MFCD00041562
InChI-Schlüssel UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclohexyl-1-propyne, prop-2-yn-1-ylcyclohexane, 1-prop-2-ynylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyne, 2-propynylcyclohexane, propyne, 3-cyclohexyl, cyclohexane, 2-propynyl-9ci, prop-2-ynyl-cyclohexane, cyclohexane, 2-propynyl, 3-cyclohexylprop-1-yne
PubChem CID 87265
IUPAC-Name Prop-2-ynylcyclohexan
SMILES C#CCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclohexyl-1-propyne
Dichte 0.845
Siedepunkt 157°C to 158°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1849402
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.21
Reinheit (%) 97%