missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Cyclohexylbutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30366950
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366950 250 mg 250 Milligramm
30368701 50 mg -
30361743 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30366950 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC993708250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4361-38-0
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
IUPAC-Name 3-cyclohexylbutanoic acid
SMILES CC(CC(=O)O)C1CCCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Cyclohexylbutanoic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 170.1307
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.