Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 236.27 |
Reinheit (%) | 97% |