Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
47.60 € - 838.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS 144036-17-9
Summenformel C13H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD00219797
InChI-Schlüssel RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2779323
IUPAC-Name 3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10314442
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
KM09079DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
47.60 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 08-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10069391
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
KM09079EA
10g Bernsteinfarbene Glasflasche
279.90 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 08-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10490554
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Maybridge
KM09079EE
50g Bernsteinfarbene Glasflasche
838.20 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 08-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
144036-17-9
236.27
RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
2779323
COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
C13H16O4
MFCD00219797
3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
Spezifikation
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid
97.0
C13H16O4
Bernsteinfarbene Glasflasche
1g
COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
236.27
236.27
144036-17-9
97%
MFCD00219797
3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
2779323
97%