Learn More
3-Cyclopropyl-3-oxopropansäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyclopropyl-3-oxopropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 32249-35-7 |
| Summenformel | C7H10O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)acetate, beta-Oxo-cyclopropanepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)4-6(8)5-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)C1CC1 |
| IUPAC-Name | Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.15 |
| Formelmasse | 142.063 |