Learn More
3-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3-Decyn-1-ol may be used in the following studies, as a starting material in the synthesis of 3?-deoxyribolactones, as a starting material in the synthesis of (Z)-3-decen-1-ol by hydrogenation over P-2 nickel and as a reagent in the synthesis of methyl 9-decynoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Decin-1-ol kann in den folgenden Studien als Ausgangsmaterial für die Synthese von 3′-Desoxyribolactonen, als Ausgangsmaterial für die Synthese von (Z)-3-Decen-1-ol durch Hydrierung über P-2-Nickel und als Reagenz bei der Synthese von Methyl9-Decinoat verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.21 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
3-Decin-1-ol kann in den folgenden Studien als Ausgangsmaterial für die Synthese von 3′-Desoxyribolactonen, als Ausgangsmaterial für die Synthese von (Z)-3-Decen-1-ol durch Hydrierung über P-2-Nickel und als Reagenz bei der Synthese von Methyl9-Decinoat verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.21 g/l) (25 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Decyn-1-ol |
Dichte | 0.871 |
Siedepunkt | 129°C to 130°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 106°C (222°F) |
Brechungsindex | 1.459 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1750909 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water (0.21g/L) (25°C). |
Formelmasse | 154.25 |
Reinheit (%) | 97% |