missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Demethyl Thiocolchicine-d3 3-O-Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30356172
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356172 25 mg 25 Milligramm
30367797 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30356172 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23133725MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C27H28D3NO11S
Molekulargewicht (g/mol) 580.62
Synonym 7S)-7-(Acetylamino-d3)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
SMILES O=C1C=C([C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)CCC2=C3C(OC)=C(OC)C(O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C2)C3=CC=C1SC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Demethyl Thiocolchicine-d3 3-O-beta-D-Glucuronide
Menge 25 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.