Learn More
3'-Deoxyadenosin, 98 %
Catalog Number p-7043068
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
73-03-0
C10H13N5O3
251.25
MFCD00037998
OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
6303
CHEBI:29014
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
73-03-0
C10H13N5O3
251.25
MFCD00037998
OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
6303
CHEBI:29014
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3'-Deoxyadenosine
Farbe Weiß
Menge 10 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 35194
Merck Index 14,2529
IUPAC-Name (2R,3R,5S)-2-(6-Aminpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver