missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Deoxyglucosone-13C6, TRC

Artikelnummer. 30367928
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367928 10 mg 10 Milligramm
30354596 1 mg 1 Milligramm
30354128 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30367928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23915310MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel 13C6 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 168.096
Synonym 3-Deoxy-D-erythro-hexulose-13C6, 2-Keto-3-deoxyglucose-13C6, D-3-Deoxyglucosone-13C6, 3-Deoxy-D-erythro-hexos-2-ulose-13C6, 3DG-13C6, 3-Deoxy-D-glucosone-13C6
IUPAC-Name (5S,6R)-2,5-dihydroxy-6-(hydroxy(113C)methyl)(2,3,4,5,6-13C5)oxan-3-one
SMILES O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C](=O)[13CH2][13C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Deoxyglucosone-13C6
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+,6?/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formelmasse 168.073
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.