Learn More
3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30349817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349817 5 mg 5 Milligramm
30355869 50 mg 50 Milligramm
30351675 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30349817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2889655MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 251451-31-7
Summenformel C14 H14 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 274.27
IUPAC-Name 2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]essigsäure
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Acetic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(18)5-9-6-15-12-2-1-8(4-11(9)12)3-10-7-20-14(19)16-10/h1-2,4,6,10,15H,3,5,7H2,(H,16,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Formelmasse 274.0954