Learn More
3-Deschloro-4-methyl-Chlorantraniliprol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Deschloro-4-methyl-Chlorantraniliprole |
| CAS | 500007-36-3 |
| Summenformel | C18 H15 Br Cl N5 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-(2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H15BrClN5O2/c1-10-5-3-6-11(17(26)21-2)15(10)23-18(27)13-9-14(19)24-25(13)16-12(20)7-4-8-22-16/h3-9H,1-2H3,(H,21,26)(H,23,27) |
| SMILES | CNC(=O)c1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl |
| IUPAC-Name | 5-Brom-2-(3-Chlorpyridin-2-yl)-N-[2-Methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]pyrazol-3-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 448.701 |
| Formelmasse | 447.01 |