Learn More
3-Desmethoxy-3-bromtrimethoprim, TRC
Product Code. 30355372
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30355372 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30355372 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD290310100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
CAS 16285-82-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H15 Br N4 O2
Menge 100 mg
Synonym 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Imp. F (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-10-5-7(4-9(14)11(10)20-2)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(Br)c1OC
IUPAC-Name 5-[(3-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 339.19
Formelmasse 338.0378
Reinheit (%) >95