Learn More
3-Diethylamino-1-propyn, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388685
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388685 5 g 5 Gramm
11398685 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388685 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12237.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4079-68-9 | C7H13N | 111.188 g/mol
3-Diethylamino-1-propyne is used as functional leveling agent, brightener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Diethylamino-1-Propyn wird als funktionelles Nivellierungsmittel, Aufheller verwendet.
Löslichkeit
In Säure löslich. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Hitze, leichten, kohlensäurehaltigen, schweren Metallpulvern. Luft- & lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4079-68-9
Summenformel C7H13N
Molekulargewicht (g/mol) 111.188
MDL-Nummer MFCD00039881
InChI-Schlüssel JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl
PubChem CID 20010
IUPAC-Name N,N-Diethylprop-2-yn-1-amin
SMILES CCN(CC)CC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Diethylamino-1-propyne
Dichte 0.804
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3CH2)2NCH2C≡CH
Brechungsindex 1.4305
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1098468
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid. Insoluble in water.
Formelmasse 111.19
Reinheit (%) ≥98%