Learn More
3-(Difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluxapyroxad Metabolite M700F001 |
| CAS | 176969-34-9 |
| Summenformel | C6 H6 F2 N2 O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Fluxapyroxad Metabolite M700F001, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6F2N2O2/c1-10-2-3(6(11)12)4(9-10)5(7)8/h2,5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)F |
| IUPAC-Name | 3-(Difluormethyl)-1-Methylpyrazol-4-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.1208 |
| Formelmasse | 176.0397 |
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?