Learn More
3-(Difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30386326
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386326 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD445373500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluxapyroxad Metabolite M700F001
CAS 176969-34-9
Summenformel C6 H6 F2 N2 O2
Menge 500 mg
Synonym Fluxapyroxad Metabolite M700F001, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H6F2N2O2/c1-10-2-3(6(11)12)4(9-10)5(7)8/h2,5H,1H3,(H,11,12)
SMILES Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)F
IUPAC-Name 3-(Difluormethyl)-1-Methylpyrazol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 176.1208
Formelmasse 176.0397
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.